Ethanol til molekylærbiologi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08543.0250EA 287 DKK
1.08543.0250 MERC1.08543.0250_T MERC1.08543.0250DP
Ethanol til molekylærbiologi, Sigma-Aldrich®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46,07 g/mol
Kogepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -114,5 °C
Massefylde: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance (colour) colourless
Appearance (description) clear
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
DNases (nicking-activity) not detectable
RNases not detectable