Vil du logge ind igen?
Poser til biologiske processer, Standard Flexboy®
Leverandør: Sartorius
Flexboy®
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Med TPE-rør
Beskrivelse Volumen B×L Pakn VWR katalog nummer Mængde
Brugsklare poser, standard 0,15 l 85×205 mm 50 391-0199 Blocked
Brugsklare poser, film: 0,2 µm 5 l 332×376 mm 20 391-0209 Blocked
Brugsklare poser, film: 0,2 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0213 Blocked
Med TPE-rør & Sartopore® 2 gammakapsler
Beskrivelse Volumen B×L Pakn VWR katalog nummer Mængde
Brugsklare poser, film: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Brugsklare poser, film: 0,2 µm 3 l 223×381 mm 20 391-0208 Blocked
With EVA tubes
Beskrivelse Volumen B×L Pakn VWR katalog nummer Mængde
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102603 Blocked
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102640 Blocked
Ready to use bags 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102877
Ready to use bags, standard 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102643
Ready to use bags 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB103398
Ready to use bags, standard 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB102670
Ready to use bags 1 l 155×299 mm 20 SARPFFB102606
Ready to use bags, standard 1 l 155×299 mm 1 SARTFFB103547 Blocked
Ready to use bags 2 l 59×70 mm 20 SARTFFB102703 Blocked
Ready to use bags, standard 3 l 223×381 mm 20 SARTFFB102704 Blocked
Ready to use bags 5 l 332×376 mm 20 SARTFFB102025 Blocked
Ready to use bags 10 l 300×621 mm 20 SARPFFB101974
Ready to use bags 20 l 431×654 mm 20 SARPFFB101961
Ready to use bags, standard 50 l 580×790 mm 20 SARTFFB102340 Blocked
Blocked Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal