Overfladebeskyttelsespapir, LabSorb
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
LabSorb
SARTFT1-601-460050EA 1870 DKK
SARTFT1-601-460050 515-1629 SARTFT2601-460570K 515-1630 515-1633 SARTFT1-601-600100 515-1628
Overfladebeskyttelsespapir, LabSorb
Bordpapir Bordpapir
LabSorb beskyttelsespapir er særdeles absorberende papir, hvis ene side er belagt med polyethylen.
  • Forebygger radioaktiv kontaminering af arbejdsflader (i radiokemiske laboratorier)
  • Beskyt laboratoriets arbejdsflader mod væskespild og -stænk ved at forebygge absorption og udsivning af disse væsker
  • Kan bruges til indvendig beklædning af dyrebure for beskyttelse og forbedret hygiejne
  • Beskytter genstande mod at falde ned på hårde overflader: stødabsorberende
Når anvendt med cellulosesiden opad, absorberer papiret væsker, der stoppes af polyethylenlaget og dermed ikke gennemvæder papiret. Anvendt med polyethylensiden opad, er papiret ideelt til at opsamle værdifulde eller giftige væsker.
Grundvægt: 140 g/m²; Absorption: 150%