2-Propanol, dehydreret (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropylalkohol
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83677.230EA
442
DKK
83677.230
83677.290
2-Propanol, dehydreret (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
2-Propanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molekylvægt: 60,1 g/mol Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –89 °C Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0030 % |