2-Propanol ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropylalkohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07022.2511EA
623
DKK
1.07022.2511
1.07022.4000
1.07022.9026
2-Propanol ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molekylvægt: 60,1 g/mol Kogepunkt: 82,4 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –89,5 °C Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89.5 °C |
Molar Mass | 60.1 g/mol |
Boiling Point | 82.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 43 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 13.4 %(V) |
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation Number | 11 |