2-Propanol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
EHERC16415200EA 572 DKK
EHERC16415200
2-Propanol
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60,1 g/mol
Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg