1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83635.320EA 1080 DKK
83635.320
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 60,1 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –127 °C
Massefylde: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN nummer: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 %
Alkalinity Max. 0.0002 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) 98.0 %
Conforms to BDH 15303 Passes test