1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
20858.362EA
816
DKK
20858.362
20858.550
20858.293
20858.464
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Molekylvægt: 60,1 g/mol Kogepunkt: 97 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –127 °C Massefylde: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Flammepunkt: 15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS-nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN nummer: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 12,08027 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0.2 % |
Water | Max. 0.2 % |