1-Propanol 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO149480025EA
1260
DKK
ACRO149480025
ACRO149480010
ACRO149480250
1-Propanol 99+%, ekstra ren
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Molekylvægt: 60,1 g/mol Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –127 °C Massefylde: 0,8 g/cm³ Flammepunkt: 15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS-nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN nummer: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 12,08027 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |