1-Pentadecanol

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC15973800EA 557 DKK
EHERC15973800
1-Pentadecanol
1-Pentadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₂OH
Molekylvægt: 228,42 g/mol
Kogepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Massefylde: 0,893 g/cm³ (21 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004759
CAS-nummer: 629-76-5
EINECS: 211-107-9

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR