Diethylether ≥99.5% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med ethanol 1 %
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83624.320EA 1240 DKK
83624.320
Diethylether ≥99.5% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.50 %
Water Max. 0.050 %
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Peroxides Max. 5 ppm
Colour number (Hazen) Max. 10
Transmittance (220 nm) Min. 30.0 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) Min. 90.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %