Diethylether 99+% stabilised til spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med ethanol
ACRO410055000EA 417 DKK
ACRO410055000 ACRO410050010
Diethylether 99+% stabilised til spektroskopi
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0,714 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 220 nm A: ≤1
UV at 230 nm A: ≤0.4
UV at 245 nm A: ≤0.1
UV at 260 nm A: ≤0.03
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)