Propylamin

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 1-Propanamin

EHERC16508000EA 696 DKK
EHERC16508000
Propylamin
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
Molekylvægt: 59,11 g/mol
Kogepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008205
CAS-nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN nummer: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR