Hexylamin

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

EHERC14206000EA 541 DKK
EHERC14206000
Hexylamin
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Molekylvægt: 101,19 g/mol
Kogepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,I

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR