Trifluoreddikesyre, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08178.0050EA
620
DKK
1.08178.0050
Trifluoreddikesyre, Sigma-Aldrich®
Trifluoreddikesyre
Formel:
C₂HF₃O₂ Molekylvægt: 114,02 g/mol Kogepunkt: 71,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1,490 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN nummer: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 12,09812 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -15 °C |
Molar Mass | 114.02 g/mol |
Boiling Point | 72 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 141 hPa (20 °C) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |