2,2,2-Trichlorethanol

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

EHERC17739000EA 417 DKK
EHERC17739000
2,2,2-Trichlorethanol
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
Molekylvægt: 149,4 g/mol
Kogepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR