Chloroform analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02442.2500EA 1320 DKK
1.02442.2500 1.02442.1000
Chloroform analyse reagens, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekylvægt: 119,38 g/mol
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg