Chloroform, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trichlormethan
326820025.EA
1510
DKK
326820025.
326820010.
326821000.
Chloroform, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal™
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekylvægt: 119,38 g/mol Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1,48 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.85 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |