1-Chlorbutan ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83631.320EA 2950 DKK
83631.320
1-Chlorbutan ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
1-Chlorobutane
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molekylvægt: 92,57 g/mol
Kogepunkt: 78,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN nummer: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) Min. 99.70 %
Water Max. 0.0100 %
Water (KF) Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (227 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (232 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15294 Passes test