Tridekansyre

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

EHERC17818100EA 618 DKK
EHERC17818100
Tridekansyre
Tridekansyre
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Molekylvægt: 214,35 g/mol
Kogepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41,5 °C
Massefylde: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002741
CAS-nummer: 638-53-9
EINECS: 211-341-1

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR