Octansyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERCA15711050EA 391 DKK
EHERCA15711050
Octansyre
Octansyre
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144,21 g/mol
Kogepunkt: 239,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004429
CAS-nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771