Nonansyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO356240010EA
581
DKK
ACRO356240010
ACRO356241000
ACRO356245000
ACRO356240025
Nonansyre 97%
Nonansyre
Formel:
C₉H₁₈O₂ Molekylvægt: 158,24 g/mol Kogepunkt: 254 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 12,5 °C Massefylde: 0,9 g/cm³ Flammepunkt: 114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004433 CAS-nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 ADR: 8,III Merck Index: 12,07198 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |