Nonandecansyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC15622300EA 618 DKK
EHERC15622300
Nonandecansyre
Nonandecansyre
Formel: C₁₉H₃₈O₂
Molekylvægt: 298,51 g/mol
Kogepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…70 °C
Massefylde: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002754
CAS-nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4