Myresyre ≥99.0% (by acidimetry) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22254.9025EA
0
DKK
8.22254.9025
8.22254.1000
8.22254.1001
8.22254.2501
Myresyre ≥99.0% (by acidimetry) til syntese, Sigma-Aldrich®
Myresyre
Formel:
HCO₂H Molekylvægt: 46,03 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS-nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN nummer: 1779 ADR: 8 (3),II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 8 °C |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
Boiling Point | 101 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 42 hPa (20 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Explosion Limit | 12 - 38 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Saturation concentration | 80 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |