Myresyre 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00264.1000EA 606 DKK
1.00264.1000 1.00264.0100 1.00264.2500
Myresyre 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Myresyre
Formel: HCO₂H
Molekylvægt: 46,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8 (3),II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C