Hexansyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC14196000EA
495
DKK
EHERC14196000
Hexansyre
Hexansyre
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekylvægt: 116,16 g/mol Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –4,8 °C Massefylde: 0,9276 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004421 CAS-nummer: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN nummer: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 13,01765 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...