Eddikesyre ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00062.1011EA
389
DKK
1.00062.1011
1.00062.1000
1.00062.9200
1.00062.9025
1.00062.9999
1.00062.2511
1.00062.2500
Eddikesyre ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Eddikesyre
Formel:
H₃CCOOH Molekylvægt: 60,05 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN nummer: 2789 ADR: 8 (3),II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 16.6 °C |
Boiling Point | 117.9 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 39 °C |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C) |
Ignition Point | 463 °C |
Evaporation number | 24 |