Arachinsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13112800EA 974 DKK
EHERC13112800
Arachinsyre
Arachinsyre
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Molekylvægt: 312,54 g/mol
Kogepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75,5 °C
Massefylde: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002755
CAS-nummer: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802