Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
23879.295EA
206
DKK
23879.295
23879.466
23879.364
23879.557
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molekylvægt: 88,11 g/mol Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –83 °C Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN nummer: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |