Ethylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22277.2500EA 671 DKK
8.22277.2500 8.22277.5000
Ethylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekylvægt: 88,11 g/mol
Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg