Ethylacetat 99.5+% til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO268350010EA 518 DKK
TICI26835-0010 ACRO268350010 TICI26835-0025-4 ACRO268350025
Ethylacetat 99.5+% til HPLC
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekylvægt: 88,11 g/mol
Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83,5 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %
UV at 255 nm A: ≤1
UV at 260 nm A: ≤0.12
UV at 270 nm A: ≤0.025
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered