Ethylacetat 99.5+% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO167810025EA
833
DKK
ACRO167810025
ACRO167810010
ACRO167815000
Ethylacetat 99.5+% til spektroskopi
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molekylvægt: 88,11 g/mol Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –83,5 °C Massefylde: 0,902 g/cm³ Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN nummer: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.50 % |
UV | at 255 nm A: ≤1 |
UV | at 275 nm A: ≤0.05 |
UV | at 300 nm A: ≤0.03 |
UV | at 325 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |