VWR® SP100, Automatisk Strå-Pipette, fast volumen
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® SP100
710-1021EA 2460 DKK
710-1021
VWR® SP100, Automatisk Strå-Pipette, fast volumen
Pipetter Stråpipetter
Luft fortrængnings pipette med to præ-kalibrerede trin giver mulighed for efterfølgende pipettering på 1 og 0,1 ml af den samme væske.Perfekt alternativ til de graduerede glas pipetter, når du udfører serielle 1:10 fortyndinger i bakteriologi.
  • Let aktivering, fremragende ergonomi, nem vedligeholdelse, rengøring og desinfektion
  • To præ-kalibreret faste mængder - ingen indstilling påkrævet
  • Begge mængder kalibreret uafhængigt
  • Udskiftelige PE dyse beskyttelse filter
  • Justip ™ system til højdeindstilling af spidsafskyder
  • Autoklaverbar
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904