ULTRA.GUARD™ fryser med ultralav temperatur
Leverandør: Binder
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIND9020-0260EA 130250 DKK
BIND9020-0260 BIND9020-0236 BIND9020-0259 BIND9020-0237 BIND9020-0261 BIND9020-0262
ULTRA.GUARD™ fryser med ultralav temperatur
ULTRA.GUARD™ fryser med ultralav temperatur i UF V-serien sikrer langtidsopbevaring af prøver ved temperaturer op til −86 °C. Hovedanvendelsesområderne er: bioteknologi, hospitaler, den farmaceutiske industri, forskningsinstitutter, blodbanker.
  • En automatisk dørmekanisme gør det nemt at åbne kammeret blot ved et tryk på en knap
  • Personaliseret adgangskontrol med RFID-teknologi og nem dataovervågning
  • VIP.COMPLETE™ innovativ isolering med avancerede vakuumpaneler på alle 6 sider hjælper med at nedsætte strømforbruget betydeligt
  • To-trins kaskadekølesystem med hermetisk forseglede kompressorer
  • Ukompliceret vedligeholdelse og rengøring: det lettilgængelige luftfilter på ULTRA.GUARD™ kan udskiftes uden værktøj i nogle få nemme trin.
ULTRA.GUARD™ garanterer større sikkerhed i laboratoriet med adgangskontrol baseret på RFID-teknologi: der gives kun adgang til kammeret til personale, som er autoriseret af laboratoriets administrator.
Mulighed for udvidet garanti, kontakt VWR for yderligere oplysninger.
Temperaturområde: −40 til −86 °C
Certificeringer: I henhold til DIN EN ISO 11204 klasse 2