Acetone, extra dry 99.8%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Propanon
326801000.EA
873
DKK
326801000.
326800010.
Acetone, extra dry 99.8%, AcroSeal™
Acetone
Formel:
CH₃COCH₃ Molekylvægt: 58,08 g/mol Kogepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,79 g/cm³ Flammepunkt: –20 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN nummer: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |