Acetone 99+% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
ACRO167640025EA 674 DKK
ACRO167640025 ACRO167645000
Acetone 99+% til spektroskopi
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58,08 g/mol
Kogepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,79 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 330 nm A: ≤1
UV at 340 nm A: ≤0.1
UV at 350 nm A: ≤0.02
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %