2-Tridecanon
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17818500EA 557 DKK
EHERC17818500
2-Tridecanon
2-Tridecanone
Formel: C₁₃H₂₆O
Molekylvægt: 198,35 g/mol
Kogepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25…27 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008968
CAS-nummer: 593-08-8
EINECS: 209-784-0