Natriumdodecylsulfat (SDS), LiChropur™ til ion-par kromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18309.0025EA
4460
DKK
1.18309.0025
1.18309.0100
Natriumdodecylsulfat (SDS), LiChropur™ til ion-par kromatografi, Supelco®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekylvægt: 288,38 g/mol Smeltepunkt: 204…207 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1, Merck Index: 13,08710 |