Dibutyldiphenyltin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12251200EA 912 DKK
EHERC12251200
Dibutyldiphenyltin
Dibutyldiphenyltin
Formel: C₂₀H₂₈Sn
Molekylvægt: 387,15 g/mol
CAS-nummer: 6452-61-5
EINECS: 229-256-3