Dexamethason
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12170400EA 850 DKK
EHERC12170400
Dexamethason
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Molekylvægt: 392,47 g/mol
Smeltepunkt: 268…271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS-nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9