Vil du logge ind igen?
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Farlig
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Boiling Pt: 217…218 °C
Density: 1,835
Flash Pt: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094393
CAS-nummer: 351003-46-8
EINECS: 000-000-0
FN: 3265
ADR: 8,II
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 g L19711.03
5 g L19711.06
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Formula weight 323.52
CAS-nr 351003-46-8
Renhed 97%
Refractive index 1.5240
Flammepunkt 66°(150°F)
Kogepunkt 217-218°
Molecular formula C7H3BrClF3O2S
UN No. 3265
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal