Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk grade til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
20048.320EA
1380
DKK
20048.320
20048.9010
20048.500
20048.9030
20048.290
20048.911
20048.914
20048.360
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk grade til HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molekylvægt: 41,05 g/mol Kogepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –45,7 °C Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 5 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN nummer: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Absorbance (200 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.05 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.01 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.005 |
Transmittance (200 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 85 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 98 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98 % |