4-(Methylamino)phenol sulphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: MetolBis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
2794.0500EA 1110 DKK
2794.0500
4-(Methylamino)phenol sulphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
Formel: C₇H₉NO·1/2H₂SO₄
Molekylvægt: 172,19 g/mol
Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
Massefylde: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013140
CAS-nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06097
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.5 %
Residue after Ignition max. 0.1 %
Suitability for Phopshate Determination passes test