4-Chlorpyrocatechol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11395300EA 1210 DKK
EHERC11395300
4-Chlorpyrocatechol
4-Chlorpyrocatechol
Formel: C₆H₅ClO₂
Molekylvægt: 144,56 g/mol
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…91 °C
MDL Number: MFCD00059614
CAS-nummer: 2138-22-9
EINECS: 218-381-9