Dexamethasone 21-acetat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12170410EA 1270 DKK
EHERC12170410
Dexamethasone 21-acetat
Dexamethasone 21-acetat
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
Molekylvægt: 434,5 g/mol
MDL Number: MFCD00027407
CAS-nummer: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8