Hydrocortison
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14224000EA 649 DKK
EHERC14224000
Hydrocortison
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
Molekylvægt: 362,47 g/mol
Kogepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202…204 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011654
CAS-nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1