Prednisolon

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC16286500EA 788 DKK
EHERC16286500
Prednisolon
Prednisolon
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Molekylvægt: 360,45 g/mol
Kogepunkt: 571 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Massefylde: 1,212 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003649
CAS-nummer: 50-24-8
EINECS: 200-021-7

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR