1,4-Diaminobutan, 2 HCl
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16584000EA 835 DKK InStock
EHERC16584000
1,4-Diaminobutan, 2 HCl
1,4-Diaminobutan, 2 HCl
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Molekylvægt: 161,07 g/mol
Massefylde: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012526
CAS-nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
UN nummer: 0000