Undecanal
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17896200EA 0 DKK
EHERC17896200
Undecanal
Undecanal
Formel: C₁₁H₂₂O
Molekylvægt: 170,3 g/mol
Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,827 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007016
CAS-nummer: 112-44-7
EINECS: 203-972-6