Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "uorganisk-kemi"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/38/18989438.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Molekylemodel til undervisningsformål, Applikation: Kemi
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Structures of ionic crystals, sodium chloride, MKO 124-36, Molymod.
Leverandør:  EISCO
Beskrivelse:   This set contains hard plastic balls representing atoms of different colours.
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Varenummer: (761-0115)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Set of organic molecular structures.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Three assembled models of: iron (space-centred cubic), zinc (hexagonal) and copper (face-centred cubic).
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecular models.
Varenummer: (SPIRMOK-404)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Molekylemodel til undervisningsformål, Molecular model, Benzene, C₆H₆ hybridised, Applikation: Inorganisk kemi
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Kit with 38 atoms and connections for self installation.The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecu...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste